Print…
Tampas roscadas com tubos de silicone, Top Works™, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
2135-3803 2135-5300 2135-5302 2135-5303 2135-8300 2135-8302 2135-8303
734-5043EA 282 EUR
734-5043 734-5044 734-5045 734-5046 734-5047 734-5048 734-5049
Tampas roscadas com tubos de silicone, Top Works™, Nalgene®
Tampas Tampas para Frascos
De PP, brancas, com insertos de silicone tratado com platina.
  • Excelente resistência química, resistentes ao calor até +135 °C, autoclaváveis
  • O sistema Top Works™ inclui versões com 2 ou 3 conexões fixas
  • Adequadas para uso em transferência asséptica de líquidos a partir da maioria dos frascos, garrafas e garrafões Nalgene®
Os tubos de silicone tratado com platina que atravessam a rolha estão fixados à mesma por fusão, para formar um sistema de fecho inteiriço.