Print…
Frascos com tubuladura inferior e torneira, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
247024405 247026303
SCOT247024405EA 169 EUR
SCOT247024405 SCOT247026303
Frascos com tubuladura inferior e torneira, DURAN®
Frascos Frascos com Torneira
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Muito boa resistência química
  • Grande resistência térmica, autoclavável
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Com conexão para a tubuladura esmerilada NS 29/32 e torneira esmerilada. Boca e tampa de vidro esmerilada.
Certificações: DIN 12037