Print…
Frascos pulverizadores, LaboPlast®
Fornecedor: BURKLE
0309-1100 0309-1025 0309-1050
215-6513EA 7.4 EUR
215-6513 215-6510 215-6511
Frascos pulverizadores, LaboPlast®
Frascos Frascos pulverizadores
LDPE, translúcidos, dispositivo de pulverização PP.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Spray nozzle adjustment can be varied by rotation
  • Pressureless spray bottle
  • Media-contacting parts PP, PE and stainless steel
Pulverizador com opção de pulverização com vapor fino ou jacto para dispersar fluidos