Print…
Frascos pulverizadores
Fornecedor: Brand
144190 144180
215-0110EA 76.5 EUR
215-0110 BRAA144180
Frascos pulverizadores
Frascos Frascos pulverizadores
HDPE, branco.
  • Boa resistência química
  • Booa resistência à temperatura
  • Robusto, conveniente, estável
Virando o bocal, o spray pode variar de uma pulverização fina a um fluxo sólido.