Print…
VWR® Bossheads
Fornecedor: VWR Collection
241-0131EA 121 EUR
241-0131 241-0128 241-0224 241-0129 241-0130 241-0133
VWR® Bossheads
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Para varetas de 8, 12, 13, 16 e 21 mm de diâmetro.
  • Design leve, mas robusto
  • As nozes abrem-se completamente, permitindo a sua fixação imediata, e na posição necessária, a qualquer vareta
  • Encaixa com uma chave de 6 faces da Labomeca® (opcional, número de referência 241-0053)
*Se uma noz de 8 mm estiver encaixada a uma vareta de duralumínio, só pode ser deslocada exercendo força rotacional <3 nm.
**Se uma noz de 8 para 12 mm estiver encaixada a uma vareta de duralumínio, não pode ser deslocada exercendo força rotacional <6 nm.
***Se uma noz de 16 mm estiver encaixado a uma vareta de duralumínio, não pode ser deslocado exercendo força rotacional <25 nm.