Print…
VWR®, Bossheads
Fornecedor: VWR Collection
241-0119EA 597 EUR
241-0119 241-0120
VWR®, Bossheads
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Para montar varetas de 12, 13 e 16 mm de diâmetro.
  • As nozes podem ser completamente abertas; isto possibilita a fixação da vareta em segurança na posição pretendida
  • Fáceis de montar e desmontar com uma chave Allen (opcional, número de referência 241-0053)
  • Excelente resistência química, robustez
* Se a noz de aço inoxidável estiver encaixada numa vareta de aço inoxidável, não poderá ser deslocada exercendo força rotacional < 3,5 Nm.