Print…
Nozes para armações, 90°
Fornecedor: BOCHEM
5303 5363
241-7185EA 62.2 EUR
241-7185 241-7186
Nozes para armações, 90°
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Com gama de aperto até 13 mm.
  • Ângulo: 90°
  • Com parafusos de orelhas