Print…
Conectores de gancho
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
2431 2432 2430NEU
241-7242EA 11.5 EUR
241-7242 241-0382 USBE2430NEU
Conectores de gancho
Pinças /Clamps Nozes de fixação
Nickel plated brass screw with plastic handle.
  • For rods up to 13 mm
  • Angle: 90°