Print…
Boiling stones , BOLA
Fornecedor: Bohlender
H972-02 H972-04
459-9125EA 96.9 EUR
459-9125 534-0000
Boiling stones , BOLA
Pedras de ebulição
Pedras de ebulição, PTFE, evitam os salpicos de produtos químicos e a produção de bolhas grandes com o meio em ebulição. Tamanho do grão: 4 mm. Embalados em saco com fecho resselável. Em conformidade com a FDA.
  • Resistência térmica: de −200 a +250 °C
  • Durável
  • Resistência a produtos químicos quase universal