Print…
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
611-0093EA 42.1 EUR
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
PS, quadrado.
  • Formato achatado com fundo plano grande, para que não tombem
  • Os cantos arredondados facilitam a transferência do produto
  • Resistentes a temperaturas até 70 °C
Estes barquinhos de pesagem flexíveis com superfícies lisas permitem verter as amostras com um mínimo de desperdício. Biologicamente inertes e resistentes a ácidos fracos e diluídos, soluções aquosas, álcoois e branqueadores. Ideais para usar em microondas, balanças ou analisadores de humidade.
Embalagem: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.