Print…
VWR®, Barquinhos de pesagem antiestáticos e descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
611-9171EA 59.8 EUR
611-9171 611-9172 611-9173 611-9174
VWR®, Barquinhos de pesagem antiestáticos e descartáveis
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
PS, hexagonais.
  • Com fundo plano para que não tombem
  • Os lados inclinados permitem uma transferência precisa do produto
  • Resistentes a temperaturas até 70 °C
Estes barquinhos apresentam superfícies lisas que possibilitam verter as amostras com mínimo de desperdício. Biologicamente inertes e resistentes a ácidos fracos e diluídos, soluções aquosas, álcoois e bases. Os barquinhos flexíveis dobram-se nos cantos para formar bicos para verter o conteúdo.
Embalagem: These weighing boats are produced and packaged in plastic bags in a cleanroom.