Print…
Barcos de combustão
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L30/6 L30/7 L30/9
459-2213EA 24.2 EUR
459-2213 459-2214 459-2215
Barcos de combustão
Barquinhos Barquinhos de Combustão
De porcelana vidrada.
  • Com anel de recuperação
  • Suporta temperatura máxima de 1000 °C