Print…
Copos de filtração, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211312409 211312906 211313602 211314401 211315406 211316308 211316805 211317304 211318609 211318806 211319108
511-0315EA 29.3 EUR
511-0315 511-0316 511-0340 511-0317 511-0318 511-0319 511-0320 511-0321 511-0322 511-0323 511-0324
Copos de filtração, DURAN®
Copos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Increased wall thickness for better mechanical properties
  • Limited use as cooking glass due to reduced thermal shock resistance
  • Available graduated or non graduated
Paredes espessas, com bico, escala fácil de ler e grande área para rotulagem.
Above 10000 ml without graduation