Print…
Provetas, cónicas
Fornecedor: KARTELL
1422 1423 1424 1425
213-1821EA 11.2 EUR
213-1821 213-1822 213-1823 213-1824
Provetas, cónicas
Provetas Provetas graduadas
De PMP (TPX), transparentes.
  • Excelente resistência química e térmica até 170 °C
  • Inquebráveis, autoclaváveis
  • O volume de líquido é fácil de ler
Ideais para uma grande variedade de aplicações. Com graduações moldadas. Base ampla, para garantir a estabilidade quando colocadas na vertical ou durante a transferência do conteúdo.