Print…
Provetas, cónicas
Fornecedor: KARTELL
422 423 424 425
213-8010EA 6.5 EUR
213-8010 213-8011 213-8012 213-8013
Provetas, cónicas
Provetas Provetas graduadas
PP, transparente.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Autoclavável
  • O volume de líquido é fácil de ler
Ideais para uma grande variedade de aplicações. Com graduações moldadas. Base ampla, para garantir a estabilidade quando colocadas na vertical ou durante a transferência do conteúdo.