Print…
VWR®, Copos de medida com asa
Fornecedor: VWR Collection
213-3401EA 60.6 EUR
213-3401 213-3402 213-3403 213-3404
VWR®, Copos de medida com asa
Copos
PP, altamente translúcido.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até +121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a +100 °C
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
  • Com escala em relevo, graduações a azul e bico
Ideais para uso laboratorial geral e para uma grande variedade de outras aplicações.
Certificações: Produtos seguros para alimentos ac. para a Diretiva EC nº 10/2011.