Print…
Copos de medida com asa, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1220-1250 1220-2500 1223-1000 1223-3000
213-7152EA 37.8 EUR
213-7152 213-7154 213-7162 213-7164
Copos de medida com asa, Nalgene®
Copos
De HDPE, translúcidos, ou de PMP (TPX), claro como cristal.
  • Boa resistência a produtos químicos (de HPDE)/excelente resistência a produtos químicos (de PMP)
  • Boa resistência térmica (de HPDE)/resistentes ao calor até 150 °C (até 175 °C, por períodos muito curtos) (de PMP)
  • Robustos (de HDPE)/Autoclaváveis (de PMP)
Graduações duplas em ml e oz. Asa quadrada para facilitar o transporte e a transferência do conteúdo. Paredes extrafortes para o manuseamento seguro de ácidos, bases e outras soluções. Os de PMP podem ser usados em microondas.