Print…
Copos de medida com asa, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS1511-1000 DS1511-3000
213-7172EA 339 EUR
213-7172 213-7174
Copos de medida com asa, Nalgene®
Copos
PFA, translúcidos.
  • Excepcional resistência química
  • Excelente resistência térmica (−270...+250 °C), autoclaváveis
  • Muito robustos, paredes extra fortes
Estes copos são altamente resistentes a produtos químicos e podem ser usados repetidamente para aplicações ultra puras. Para uso com agentes oxidantes fortes, ácidos, hidrocarbonetos e cetonas. Dado que são de material não aderente, repelem a sujidade e são fáceis de limpar. Com bico.