Print…
Copos, forma alta, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211171705 211172401 211172907 211173603 211174102 211174805 211175407
213-0253EA 9.5 EUR
213-0253 213-1190 801-3129 801-3136 801-3141 215-1012 801-3154
Copos, forma alta, DURAN®
Copos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, sem bico.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Expansão térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Graduado para leitura aproximada do conteúdo e área de rotulagem.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).
Certificações: ISO 3819