Print…
Copos, de forma baixa
Fornecedor: KARTELL
1822 1824 1821 1823 1825 1826 1827 818 819
213-1632EA 3.6 EUR
213-1632 213-1634 213-1631 213-1633 213-1641 213-1636 213-1643 213-1644 213-1645
Copos, de forma baixa
Copos
PP, muito translúcidos.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a 100 °C
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Ideais para uso laboratorial em geral. Com bico e graduações a azul de leitura fácil.
ISO 7056
Certificações: ISO 7056.