Print…
Copos, forma baixa
Fornecedor: VITLAB
110205 110305 110405 110605 110905 111005
213-1602EA 26.1 EUR
213-1602 213-1603 213-1604 213-1605 213-1606 213-1609
Copos, forma baixa
Copos
PFA, translúcido, com bica.
  • Excelente resistência a produtos químicos
  • Elevada resistência térmica de –270 a +250 °C
  • Autoclavável
Ideais para aplicações exigentes. Não utilizáveis em placas de aquecimento. Com graduação gravada.
ISO 7056
Certificações: ISO 7056