Print…
Copos, forma baixa
Fornecedor: KARTELL
1801 1802 1803 1805 1806 1808 1809 811 812 1809CASE 812CASE
213-0192EA 2.9 EUR
213-0192 213-0193 213-0194 213-0195 213-0196 213-0197 213-0198 213-0199 213-0200 KART1809CASE KART812CASE
Copos, forma baixa
Copos
PP, muito translúcidos.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a 100 °C
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Ideais para uso laboratorial em geral. Com bico e graduações moldadas de leitura fácil.
ISO 7056
Certificações: ISO 7056