Print…
Copos, Philips, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211412904 211413609 211414408
213-0254EA 29 EUR
213-0254 213-0214 213-0215
Copos, Philips, DURAN®
Copos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com bico.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Paredes espessas, com graduação impressa e área para rotulagem.