Print…
Copos, triangulares, Tricorn™
Fornecedor: Simport Scientific
B700-100 B700-1L B700-250 B700-400 B700-800 B700-50
212-9302EA 45.7 EUR
212-9302 212-9306 212-9303 212-9304 212-9305 212-9301
Copos, triangulares, Tricorn™
Copos
These Tricorn™ beakers are made of polypropylene, provide three dripless pouring spouts that offers more security.
  • Autoclavable
  • Tough and unbreakable
Suitable for use with commonly used acids, alkalis and solvents.
Embalagem: All sizes are available 100 per case.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904