Print…
Copos, forma baixa
Fornecedor: KARTELL
1330 1331 1541 1542 1543 1545 1546 1548 1549
213-0183EA 41 EUR
213-0183 213-0184 213-0185 213-0186 213-0187 213-0188 213-0189 213-0190 213-0191
Copos, forma baixa
Copos
PMP (TPX), transparentes.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até 150 °C (até 170 °C por períodos curtos), autoclaváveis
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Ideais para uso laboratorial. Com bico e graduações gravadas em relevo de fácil leitura.
ISO 7056
Certificações: ISO 7056