Print…
Copos, forma alta, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
211161704 211162409 211162906 211163602 211164101 211164804 211165303 211165406 211166308 211166805
213-1154EA 9.5 EUR
213-1154 213-1155 213-1156 213-1157 213-1158 213-1159 213-1160 213-1161 213-1162 213-1163
Copos, forma alta, DURAN®
Copos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente com bico.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Graduados e com zona para rotulagem.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).
ISO 3819.