Print…
Copos, forma baixa, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1510-0050 1510-0100 1510-0250 1510-0600 1510-1000
213-0212EA 44.8 EUR
213-0212 213-7212 213-7214 213-7216 213-7217
Copos, forma baixa, Nalgene®
Copos
PTFE/PFA, transparente, sem bica.
  • Excelente resistência química
  • Elevada resistência térmica entre ‒270 e +250 °C
  • Autoclavável
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.