Print…
Copos, forma baixa, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
1203-0030 1203-0050 1203-0100 1203-0150 1203-0250 1203-0400 1203-0600 1203-1000 1203-2000 1203-4000
213-7130EA 33.7 EUR
213-7130 213-7131 213-7132 213-7133 213-7134 213-7135 213-7136 213-7137 213-7138 213-7139
Copos, forma baixa, Nalgene®
Copos
PMP (TPX) cristalino.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até +150 °C, autoclaváveis a +121 °C (máx. 20 minutos)
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Indicados para uso laboratorial. Com bico e graduações serigrafadas de fácil leitura, com código do tamanho, código do plástico, temperatura de utilização máxima e símbolo 'Não resistente à chama'. Estriados para facilitar o empilhamento.
ISO 7056
Certificações: ISO 7056