Print…
Cestos de arame
Fornecedor: HUPFER METALLWERKE
7500900 7500901 7500902 7500903 7500904 7500905 7500906 7500907 7500929
215-7411EA 92.1 EUR
215-7411 215-7412 215-7414 215-7416 215-7418 215-7420 215-7422 215-7424 215-3300
Cestos de arame
Cestos Cestos metálicos
Aço inoxidável.
  • Malha de aço inoxidável de 8×8×1 mm soldada por pontos
  • Polida por eletrólise e resistente à corrosão
  • Com rebordos reforçados
Para transporte, armazenamento, limpeza e esterilização de utensílios de laboratório.