Print…
Sacos, risco biológico
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F131600005 F131600009 F131610005 F131610009 F131620005 F131620009
129-1097EA 107 EUR
129-1097 129-4920 129-1098 129-4925 129-1099 129-4921
Sacos, risco biológico
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
SoIução ideal para a eliminação segura de pipetas usadas, caixas de Petri, placas para cultura, filtros de membrana e mais.
  • Translúcidos com rótulo indicador de esterilização
  • Podem ser autoclavados até 135 °C e eliminados
  • Impressos com o símbolo de advertência de perigo biológico padrão e procedimentos de precaução em quatro idiomas
PP, 40 µm de espessura, transparentes.
Meets or exceeds dart-impact test requirements of 165 grams per ASTM D1709-85.
Certificações: Cumpre ou supera os requisitos dos testes de impacto de perfuração de 165 gramas conforme a ASTM D1709-85.