Print…
Sacos, risco biológico, B-Safe
Fornecedor: Alpha Packaging
121-072 121-073 121-027 121-028 121-029
129-0351EA 61.3 EUR
129-0351 129-0352 129-0339 129-0340 129-0341
Sacos, risco biológico, B-Safe
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos de risco biológico em PE, 125 µm (calibre 500), amarelo.
  • Para eliminação de alta resistência
  • Impressos com símbolo de risco biológico e a frase `Biohazard, Danger of Infection' (Risco biológico, perigo de infecção) e `Burn Without Opening' (Queimar sem abrir) nos dois sacos maiores
  • Advertência em inglês, francês e alemão