Print…
VWR®, Sacos, risco biológico, PP
Fornecedor: VWR Collection
129-0024EA 135 EUR
129-0024 129-0025 129-0026 129-0027 129-1564
VWR®, Sacos, risco biológico, PP
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. Com sistema de fecho de arame que permite a expansão do saco e a ventilação durante o arrefecimento. À prova de rasgões e resistente a perfurações. Disponíveis como sacos transparentes sem indicador da temperatura ou laranja com indicador da temperatura. PP, 50 µm de espessura, com rótulo de 'Risco biológico'.
  • Autoclavável até 135 °C
  • Texto impresso com indicador de temperatura, a cor muda de branco para preto quando submetido à esterilização a vapor
  • "Contents Have Been Autoclaved" (Conteúdo autoclavado) indica que a autoclavagem foi bem sucedida quando aparece a preto
  • Símbolo de "Risco biológico" bem visível com o correspondente sinal de aviso
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D 709-98.
Certificações: Os sacos cumprem os requisitos da norma de inspecção de perfurações de 165 g conforme descrito na norma ASTM D1709-98.