Print…
VWR®, Sacos, resíduos inócuos
Fornecedor: VWR Collection
129-0022EA 326 EUR
129-0022 129-0023
VWR®, Sacos, resíduos inócuos
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos inócuos que, primeiro, têm de ser autoclavados. PP, 50 µm, de paredes espessas, transparentes, com zona para rotulagem.
  • Autoclaváveis até 121 °C
  • Elevada resistência a rasgões e choques
  • As costuras especialmente soldadas reduzem o risco de fugas
The bags meet the requirements of the 165 g puncture inspection standard as described in ASTM D1709-98.
Certificações: Os sacos cumprem os requisitos da norma de inspecção de perfurações de 165 g conforme descrito na norma ASTM D1709-98.