Print…
VWR®, Sacos, risco biológico
Fornecedor: VWR Collection
129-0030EA 233 EUR
129-0030 129-0032
VWR®, Sacos, risco biológico
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos robustos, ideais para a eliminação de resíduos biológicos perigosos que, primeiro, têm de ser autoclavados. PP, 75 µm de espessura, vermelhos, com símbolo de 'Risco biológico'.
  • Autoclaváveis até 135 °C
  • Texto de esterilização impresso com indicador de temperatura, cor muda de branco a preto quando submetido à esterilização a vapor
  • 'Contents Have Been Autoclaved' (Conteúdo autoclavado) indica que a autoclavagem foi bem sucedida quando aparece a preto
  • Vermelho luminoso para fácil reconhecimento e grande visibilidade do símbolo de 'Risco biológico', com o correspondente sinal de aviso
These bags are DOT approved.