Print…
Sacos auto-adesivos com indicador
Fornecedor: S▄DPACK MEDICA
7600545 7600548
129-0278EA 95.6 EUR
129-0278 129-0289
Sacos auto-adesivos com indicador
Sacos Bolsas para Esterilização
Estas saquetas auto-adesivas com indicadores de abertura fácil são fornecidos com uma capa em papel de 60 g/m² e uma capa transparente de PET/PP.
  • O indicador de esterilização muda durante a autoclavagem
  • Fecho auto-adesivo