Print…
Sacos autoclaváveis, transparentes, Clavies®, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H131820812 H131821010 H131852436 H131851224 H131852430 H131820810 H131820815 H131821012
129-1017EA 127 EUR
129-1017 129-4950 129-1021 129-1019 129-1020 129-1016 129-1018 129-1107
Sacos autoclaváveis, transparentes, Clavies®, SP Bel-Art
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Sacos autoclaváveis, em PP, com 50 µm de espessura, transparente e útil para descartar placas de Petri usadas, filtros de membrana, placas de cultura celular multi-poços, frascos de cultura celular, placas de cultura, pipetas, entre outros.
  • For maximum protection and convenience when disposing of biohazardous waste
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135 °C