Print…
Suporte para sacos, Clavies®
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F131920001 F131920002 F131920003 F131920102
129-1026EA 98.3 EUR
129-1026 129-1012 129-1027 BELAF131920102
Suporte para sacos, Clavies®
Suportes/Racks Suportes de sacos
Para manter os sacos descartáveis de risco biológico abertos e prontos a usar.
  • Armação de arame em aço inoxidável
  • Base em PP laranja que serve de tabuleiro de fugas
  • Autoclavável a 121 °C para manter a esterilidade
Fornecimento: fornecido desmontado.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable