Print…
Sacos de amostras, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
6255-0508 6255-0613 6255-0913 6255-0918
216-8122EA 39.3 EUR
216-8122 216-8123 216-8124 216-8125
Sacos de amostras, Nalgene®
Sacos Sacos de Amostras
Ideais para pequenos itens de laboratório, amostras botânicas e outras amostras. Não recomendados para o armazenamento de líquidos. LDPE, 101 µm.
  • Fortes, transparentes e impermeáveis
  • Resistente fecho de correr para vedação do conteúdo