Print…
Sacos para liquidificador
Fornecedor: Grade Products
SEP400 STD3500 STD400 STD80 LAB400
432-0003EA 185 EUR
432-0003 432-0005 432-0001 432-0000 432-0499
Sacos para liquidificador
Sacos Sacos para Homogeneização
Mistura de polímeros de grande qualidade, ideal para quaisquer homogeneizadores de amostras de laboratórios de produtos alimentares.
  • Com zona para inscrição, para permitir identificar facilmente as amostras, e útil quando se usam códigos de barras
Esterilização a 15 - 40 kGy.
The Lab 400 Blender Bag is manufactured from a 21st century polymer which gives the bag the same strength as a Standard 400 bag, whilst being over 20% thinner. It is ideal for high sampling food testing laboratories.