Print…
Discos de folha de alumínio
Fornecedor: Korff
60206 60216 60289 60210 60220 60214 60272 60313 60312 60222 60232 60236 60271 60204 60235
611-9001EA 81.4 EUR
611-9001 611-9004 KORF60289 291-0050 291-0052 291-0051 KORF60272 KORF60313 KORF60312 KORF60222 KORF60232 KORF60236 KORF60271 KORF60204 KORF60235
Discos de folha de alumínio
Folhas de alumínio
Alumínio puro, 99,0 a 99,5%.
  • Embalagens económicas de grande tamanho
  • Para facilitar o manuseamento, é inserido papel tecido entre os discos
  • Armazenamento e remoção fácil dos dispensadores
Possibilidade de utilização numa enorme variedade de trabalhos de laboratório.