Print…
Multiple adapters
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05000222 05000414 05000444 05000111
LENZ05000222EA 29.8 EUR
LENZ05000222 LENZ05000414 271-2212 271-2211
Multiple adapters
Componentes para destilação Adaptadores Múltiplos
DURAN®, vidro borossilicato 3.3.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Expansão térmica mínima proporcionando resistência relativamente alta às mudanças de temperatura
Com duas tomadas de terra padrão 29/32 e um cone de terra padrão 29/32. Pescoço lateral inclinado para cima em um ângulo de 105°.