Print…
VWR®, Adaptadores para juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: VWR Collection
201-0052EA 18.4 EUR
201-0052 201-0053 201-0054 201-0055 201-0056 201-0057 201-0058 201-0059 201-0060 201-0061
VWR®, Adaptadores para juntas com esmerilado normalizado
Adaptadores Adaptadores com juntas NS
PTFE, paredes fortes.
  • Excelente resistência química
  • Estanque ao gás, a líquido e ao vácuo
  • Resistentes a temperaturas entre −200 e +280 °C
Para a ligação sem lubrificação de dois esmerilados de tamanhos diferentes; nenhuns resíduos do lubrificante da junta podem contaminar. Construção robusta com anéis e vedantes que impedem a colagem do esmerilado e proporcionam uma boa vedação.