Print…
VWR®, Conectores para juntas com esmerilado normalizado
Fornecedor: VWR Collection
201-0062EA 52.5 EUR
201-0062 201-0063 201-0064 201-0065 201-0066 201-0067 201-0068
VWR®, Conectores para juntas com esmerilado normalizado
Adaptadores Adaptadores com juntas NS
PTFE, com esmerilados no cone e na manga.
  • Excelente resistência química
  • Estanque a gás, ao líquido e ao vácuo
  • Resistente a temperaturas entre −200 e +280 °C
Para utilização como conector flexível ou elástico, para impedir tensões de pressão e de curvatura e para atenuar vibrações em equipamento com esmerilado normalizado. Construção robusta com anéis vedantes que impedem a colagem do esmerilado e proporcionam uma boa vedação. Como dispensa lubrificação, nenhuns resíduos do lubrificante da junta podem contaminar as amostras. Pode ser dobrado até um ângulo de 120°.