Print…
Colunas de cromatografia de exclusão por tamanho, série OHpak SB
Fornecedor: Resonac
F6429105 F6709430 F6429102 F6429101 F6429103 F6429104 F6429100 F6429106 F6429108 F6709431
554-1747EA 1809 EUR
554-1747 554-1754 554-1750 554-1751 554-1749 554-1748 554-1752 554-1746 554-1745 554-1753
Colunas de cromatografia de exclusão por tamanho, série OHpak SB
Cromatografia, Colunas
As SB-800 HQ são colunas SEC à base de polihidroximetacrilato para a análise da distribuição do peso molecular de polímetros hidrossolúveis. O solvente pode ser substituído com DMF (exceto para as colunas SB-802 HQ e SB-807 HQ), permitindo a análise de polímeros polares.
  • Colunas à base de polímero SEC (GFC) para sistemas aquosos
  • Suportam uma vasta gama de pesos moleculares
  • A SB-807 HQ com um limite de exclusão de 500,000,000 está disponível para a análise de macromoléculas
* Valor estimado