Print…
Boron trifluoride - methanol complex 14% em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
B1252-100ML B1252-1L B1252-250ML B1252-500ML B1252-5ML
SIALB1252-100MLEA 103 EUR
SIALB1252-100ML SIALB1252-1L SIALB1252-250ML SIALB1252-500ML SIALB1252-5ML
Boron trifluoride - methanol complex 14% em metanol, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride - methanol complex
Fórmula: CH₄BF₃O
Número MDL : MFCD00071635
Número CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3,II