Print…
1,2,4-Triazol-3-ilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A8056-100G A8056-10G A8056-25G
SIALA8056-100GEA 311 EUR
SIALA8056-100G SIALA8056-10G SIALA8056-25G
1,2,4-Triazol-3-ilamina, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazol-3-ilamina
Fórmula: C₂H₄N₄
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Densidade: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00053362
Número CAS: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
Merck Index: 13,00489