Print…
Boron trifluoride - methanol complex 10% em metanol, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
15716-100MLEA 64 EUR
15716-100ML 15716-10ML 15716-1L 15716-250ML 15716-1ML
Boron trifluoride - methanol complex 10% em metanol, Supelco®
Boron trifluoride - methanol complex
Fórmula: CH₄BF₃O
Número MDL : MFCD00071635
Número CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4
UN: 3286
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=612f76cb6db91dcf7502c059b61da9608e7730d7&vid=9a47800cc30d1a2cd0d48bc41fdacc864dfce83f&prid=web&clid=SAPDAM