Print…
Boron trifluoride - methanol complex 50% em metanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
134821-1L 134821-250ML 134821-50ML
SIAL134821-1LEA 908 EUR
SIAL134821-1L SIAL134821-250ML SIAL134821-50ML
Boron trifluoride - methanol complex 50% em metanol, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride - methanol complex
Fórmula: CH₄BF₃O
Número MDL : MFCD00071635
Número CAS: 373-57-9
EINECS: 206-766-4