Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l em solução aquosa, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 75.7 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l em solução aquosa, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)