4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
L12424.03
L12424.06
L12424.03EA
74.1
EUR
L12424.03
L12424.06
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone ≥97%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 394-59-2
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 70-72°/15mm
MDL No.: MFCD00052338
Fórmula:
C₉H₇F₃O Ponto de ebulição: 70…72 °C (15 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00052338 Número CAS: 394-59-2 |